Läs mer
Ansell ActivArmr™ 27-602 Helt Nitrilbelagda Heavy Duty bomullsjerseyhandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Ansells unika nitrilformulering ger motståndskraft mot vassa och nötande material
- Handskar ger en barriär mot fett och olja som inte bryts ned
- Garanterat ren för metall- och motortillverkning
- Tre gånger mer hållbart än kraftigt läder
- Starkare och mer flexibel än PVC
- Silikonfri
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Konstruktion | Klippt och sytt |
| Manschettmaterial | Nitril |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Blått, Naturlig |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A1 |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Yes |
| Material | Bomull |
| Visa mer |