Läs mer
Ansell ActivArmr™ 27-602 Helt Nitrilbelagda Heavy Duty bomullsjerseyhandskar
Produktkod. p-8005277 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12660792
Brand: Ansell 27602080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ansells unika nitrilbeläggningsformulering ger motståndskraft mot vassa/nötande material, olja och fett. Den kraftiga designen är hållbar och certifierad ren för metall- och motortillverkning.
  • Ansells unika nitrilformulering ger motståndskraft mot vassa och nötande material
  • Handskar ger en barriär mot fett och olja som inte bryts ned
  • Garanterat ren för metall- och motortillverkning
  • Tre gånger mer hållbart än kraftigt läder
  • Starkare och mer flexibel än PVC
  • Silikonfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Konstruktion Klippt och sytt
Manschettmaterial Nitril
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Blått, Naturlig
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Exteriör finish No Texture
Hand Specifik
Latexfri Yes
Material Bomull
Produkttyp Doppbelagda handskar
Storlek 8
För användning med (applikation) Fordon, maskiner/utrustning och metalltillverkning
Handske manschettstil Sticka
Serie 27-602