Läs mer
Ansell ActivArmr™ 27-600 Nitrilbelagda Heavy Duty Arbetshandskar - Säkerhetsmanschett
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Designad för att vara extra tuff för användning i miljöer som involverar grova, nötande material
- Tillverkad av bomull och jerseytyg för en hög nivå av användarkomfort
- Unik nitrilbeläggning ger barriärskydd mot olja och fett
- Säkerhetsmanschett ökar skyddet till handleden
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Konstruktion | Klippt och sytt |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Blått, Naturlig |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A1 |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Yes |
| Material | Bomull |
| Visa mer |