Läs mer
Ansell ActivArmr™ 27-600 Nitrilbelagda Heavy Duty Arbetshandskar - Säkerhetsmanschett
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Designad för att vara extra tuff för användning i miljöer som involverar grova, nötande material
- Tillverkad av bomull och jerseytyg för en hög nivå av användarkomfort
- Unik nitrilbeläggning ger barriärskydd mot olja och fett
- Säkerhetsmanschett ökar skyddet till handleden
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Category II |
| Konstruktion | Cut and Sewn |
| Beläggningsmaterial | Nitrile |
| Färg | Blue, Natural |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A1 |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latexfri | Yes |
| Material | Cotton |
| Visa mer |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion