missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydantoic Acid |
| CAS | 462-60-2 |
| Molekylformel | C3H6N2O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | hydantoic acid, n-carbamoylglycine, carbamoylglycine, glycoluric acid, n-carbamylglycine, glycine, n-aminocarbonyl, acetic acid, ureido, urea, carboxymethyl, 2-ureidoacetic acid, carbomoylglycine |
| InChI-nyckel | KZVRXPPUJQRGFN-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C(C(=O)O)NC(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-(karbamoylamino)ättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.092 |
| PubChem CID | 10020 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?