Läs mer
Hydantoin-5-acetic acid, 98%
Produktkod. 11479253
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479253 5 g 5g
11489253 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479253 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11731.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5427-26-9 | C5H6N2O4 | 158.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5427-26-9
Molekylformel C5H6N2O4
Molekylvikt (g/mol) 158.11
MDL-nummer MFCD00005267
InChI-nyckel DQQLZADYSWBCOX-UHFFFAOYNA-N
Synonym hydantoin-5-acetic acid, 5-hydantoinacetic acid, 2,5-dioxoimidazolidin-4-yl acetic acid, 5-hydantoin acetic acid, 2-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl acetic acid, 4-imidazolidineacetic acid, 2,5-dioxo, 2,5-dioxo-1,3-diazolidin-4-ylacetic acid, 2-2,5-dioxo-1,3-diazolidin-4-yl acetic acid, 5-carboxymethylhydantoin, acmc-20akr6
PubChem CID 95492
IUPAC-namn 2-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)ättiksyra
LEDER OC(=O)CC1NC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydantoin-5-acetic acid
Smältpunkt ∼217°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 83035
Formel vikt 158.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.