Läs mer
Hydantoin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydantoin |
| CAS | 461-72-3 |
| Molekylformel | C3 H4 N2 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N2O2/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7) |
| LEDER | O=C1CNC(=O)N1 |
| IUPAC-namn | imidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.08 |
| Formel vikt | 100.0273 |