Läs mer
Hydralazinhydroklorid, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326355
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30326355 100 mg
1 options
Produktkod. 30326355 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC14219100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydralazine hydrochloride
CAS 304-20-1
Analyt- eller komponentnamn Hydralazine hydrochloride
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C8 H8 N4 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Hydralazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride, 1(2H)-Phthalazinone, hydrazone, monohydrochloride, Phthalazine, 1-hydrazino-, monohydrochloride, (Phthalazin-1-yl)hydrazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine monohydrochloride, Apresoline hydrochloride, Apulon, Hydralazine chloride, Hydralazine hydrochloride, Hydralazine monohydrochloride, Lopres
InChI formel InChI=1S/C8H8N4.ClH/c9-11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-12-8;/h1-5H,9H2,(H,11,12);1H
LEDER Cl.NNc1nncc2ccccc12
IUPAC-namn ftalazin-1-ylhydrazin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 196.64
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 196,0516 g/mol