Läs mer
Hydralazinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30132801
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132801 50 mg
30138493 1 g
18052720 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132801 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH71653150MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 304-20-1
Molekylformel C8 H8 N4 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 196.64
Synonym Hydralazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride, 1(2H)-Phthalazinone, hydrazone, monohydrochloride, Phthalazine, 1-hydrazino-, monohydrochloride, (Phthalazin-1-yl)hydrazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine monohydrochloride, Apresoline hydrochloride, Apulon, Hydralazine chloride, Hydralazine hydrochloride, Hydralazine monohydrochloride, Lopres
IUPAC-namn ftalazin-1-ylhydrazin; hydroklorid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydralazine hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8N4.ClH/c9-11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-12-8;/h1-5H,9H2,(H,11,12);1H
LEDER diethoxy-(ethylsulfinylmethylsulfanyl)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Formel vikt 196.0516
Procent renhet >95%