Läs mer
Hydramethylon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydramethylnon |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H24F6N4/c1-23(2)15-32-22(33-16-23)35-34-21(13-7-17-3-9-19(10-4-17)24(26,27)28)14-8-18-5-11-20(12-6-18)25(29,30)31/h3-14H,15-16H2,1-2H3,(H2,32,33,35)/b13-7+,14-8+ |
| Formel vikt | 494.1905 |