Läs mer
HYDRANAL™ - Composite 5, reagens för volymetrisk enkomponent Karl Fischer-titrering (metanolfri), Honeywell™ Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Composite 5 |
| CAS | 288-32-4, 68007-08-9, 7553-56-2, 111-90-0, 693-98-1 |
| Densitet | 1.15g/mL |
| Kvantitet | 4 x 2.5 L |
| Flampunkt | 90°C (194°F) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL-Composite 5
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide, iodine, imidazole, 2-Methylimidazole