Läs mer
HYDRANAL-Molekylsikt™ 0,3 nm, Solstice
Produktkod. 15664120
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15664120 250 g 250g
1 options
Produktkod. 15664120 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 34241250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Torkmedel för luft och gaser för Karl Fischer titrering
Fördelar med HYDRANAL- Hjälpmedel
  • Brett produktsortiment av solubiliseringsmedel för speciell provapplikation
  • Brett produktsortiment av buffert för pH-relaterad provapplikation
  • Torkmedel för cellskydd och torkning av bärargaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Molecular sieve 0.3 nm
Densitet >2 g/3
Porstorlek 0.3 nm
Kvantitet 250 g
CAS 1318-02-1
UN-nummer NONH for all modes of transport
Produktbeteckning
  • HYDRANAL Molecular sieve 0.3 nm