Läs mer
HYDRANAL™ -Standard 5.0, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Paket med 6
Beskrivning
Fördelar med HYDRANAL- Hjälpmedel
- Brett produktsortiment av solubiliseringsmedel för speciell provapplikation
- Brett produktsortiment av buffert för pH-relaterad provapplikation
- Torkmedel för cellskydd och torkning av bärargaser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Standard 5.0 |
| CAS | 71-36-3, 95-47-6 |
| Kvantitet | 6 x 100 mL |
| Flampunkt | 27°C (80.6°F) |
| UN-nummer | UN1993C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL-Standard 5.0
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: o-xylene, butan-1-ol; n-butanol