Läs mer
Hydrastinine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrastinine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c1-12-3-2-7-4-9-10(15-6-14-9)5-8(7)11(12)13/h4-5,11,13H,2-3,6H2,1H3 |
| Formel vikt | 207.0895 |