Läs mer
Whirl-Pak™ Hydraterad PolySponge™ Provtagningspåse med provtagningssvamp
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16688462 Handla allt Whirl-Pak Produkter
Kapacitet (metrisk):
532 mL
Gör miljöprovtagningen av ytor snabbare och enklare.
  • Speciellt designad för maten& Dryckesindustrin
  • Påskrivbar etikett gör det enkelt och bekvämt att identifiera prover
  • Påsar är förhydrerade med HiCap™ Neutraliserande buljong
  • HiCap Buljong ger överlägsen neutralisering, validerad upp till 72 timmar.
  • Polyuretansvampar som ingår i varje påse är giftfria och innehåller inga biocider
  • Varje låda innehåller fem foliepåsar med vardera 20 svampar
  • Terminalt gammabearbetad för att garantera sterilitet
  • Medicinsk kvalitet, superabsorberande och idealisk för grova ytor
  • Kompatibel med 3M Petrifilm
  • 2 års hållbarhet
Specifikationer
Beskrivning Utan handske
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 18 oz.
Kapacitet (metrisk) 532 mL
Förslutningstyp Tejp och tråd
Färg Rensa med White Block
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Miljöövervakning
Material Polyuretan
Sterilitet Sterila
Tjocklek (metrisk) 0.064 mm
Fyll volym 16 mL
Latexfri Ja
nr per ärende 100/Cs
Antal per förpackning 100/Pk.
Ytterförpackning Write-On Whirl-Pak™ Väska
Skyddande inre förpackning Foliepåse
Steriliseringsmetod Terminalt gammabearbetad
Temperaturområde (engelska) -320°F to +180°F
Temperaturområde (metriskt) 82 °C
Tjocklek (engelska) 2,50 mil
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Längd (engelska) Dokumentpåse 9 tum
Längd (metrisk) dokumentpåse 23 cm
Bredd (engelska) 4,5 tum.
Bredd (metrisk) 11.5 cm
Bredd (engelska) Dokumentpåse 4 tum
Bredd (metrisk) dokumentpåse 11.5 cm
Produkttyp Provpåse med provtagningssvamp