Läs mer
Juchheim Laborgeraete™ Hydraulisk laboratoriedomkraft
Beskrivning
- För statiska och dynamiska belastningar
- Särskilt stabil på grund av saxkonstruktionen av robust stål
- Syra- och basbeständig tack vare högkvalitativ pulverlackering
- Kräver inga externa anslutningar (pumphydraulik helt integrerad)
- Med handtag för enkel transport
- För att sänka lasten behöver spaken bara tryckas något uppåt. Lasten sjunker sedan långsamt (ca 3 cm/s) och stannar så fort spaken släpps igen.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Stål |
| Höjd (metrisk) | 625 mm |
| Bredd (metrisk) | 400 mm |
| Beskrivning | Justeringsområde: 175 till 625 mm |
| Vikt (metrisk) | 30 kg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?