Läs mer
Juchheim Laborgeraete™ Hydraulisk laboratoriedomkraft med magnetventil
Produktkod. 15839494
Change view
Höjd (metrisk):
285 mm
Produktkod. Höjd (metrisk)
15839494 285 mm
1 options
Produktkod. 15839494 Leverantör Juchheim Laborgeraete™ Leverantörsnummer 02297/S1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40740.00 SEK
    37531.08 SEK / Paket med 1
    Save 3208.92 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
En världsomspännande unik mekanism för särskilt bekväm lyft och sänkning genom att manövrera spaken. Med 24 V magnetventil för fjärrstyrd sänkning.
  • Lyft- och sänkmekanism unik i världen
  • För att sänka, byt helt enkelt den inbyggda 24 V (0,8 A) magnetventilen* eller tryck spaken lätt uppåt.
    • *t.ex. direkt via en nivå- eller temperaturgränsbrytare eller via LabBox från HiTec Zang.
  • För att lyfta, pumpa ner med spaken några gånger.
  • Ytöverdel: 200 x 230 mm
  • Yta topp: 200 x 275 mm
  • Justeringsområde: 91 till 285 mm
  • Max. Lastkapacitet: 25 kg
  • Vikt: 5,7 kg
  • Professionell laboratorieutrustning Tillverkad i Tyskland
Specifikationer
Material Aluminiumepoxi
Höjd (metrisk) 285 mm
Mått (L x B) 200 x 230 mm