Läs mer
Juchheim Laborgeraete™ Hydraulic Laboratory Jack
Produktkod. 10444501
Change view
200 x 230mm
Produktkod.
10444501 200 x 230mm
1 options
Produktkod. 10444501 Leverantör Juchheim Laborgeraete™ Leverantörsnummer 02297/A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use these hydraulic lifting stages for easy, safe lifting. Juchheim Laborgeraete™ Hydraulic Laboratory Jacks feature robust, light aluminum alloy construction.
  • Complete with pedal and anti-sag device
  • Aluminum alloy construction
  • Stable, parallel movement
Specifikationer
Beskrivning Hydraulic Laboratory Jack
Mått (L x B x H) 230 x 200 x 91 mm
För användning med (applikation) Easy, safe lifting
Höjd (metrisk) 91 mm (min.), 285 mm (max.)
Längd (metrisk) 230 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 25 kg
Bredd (metrisk) 200 mm