Läs mer
Hydrazine-1,2-dicarboxamide, TRC
Produktkod. 30393644
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30393644 1 g
30390065 5 g
30393564 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30393644 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH0547101G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-21-4
Molekylformel C2H6N4O2
Molekylvikt (g/mol) 118.1
Synonym Trazodone Impurity 21 (Biurea)
IUPAC-namn (carbamoylamino)urea
LEDER NC(=O)NNC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrazine-1,2-dicarboxamide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C2H6N4O2/c3-1(7)5-6-2(4)8/h(H3,3,5,7)(H3,4,6,8)
Formel vikt 118.0491