Läs mer
Hydrazine acetate, 97%
Produktkod. 10125803 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10125803 5 g Glasflaska 5g
10361301 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10125803 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 411750050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7335-65-1 | C2H8N2O2 | 92.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7335-65-1
Molekylformel C2H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 92.10
MDL-nummer MFCD00013141
InChI-nyckel YFHNDHXQDJQEEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine acetate, hydrazinium acetate, hydrazine, monoacetate, hydrazine monoacetate, acetic acid; hydrazine, hydrazineacetate, hydrazine, acetate 1:1, acetic acid; diamine, hydrazine mono-acetate, acmc-209bph
PubChem CID 165591
IUPAC-namn ättiksyra;hydrazin
LEDER NN.CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrazine acetate
Namnnotering 99%
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NH2NH2·CH3COOH
Kvantitet 5 g
Formel vikt 92.1
Procent renhet 97%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrazine acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.