Learn More
Hydrazindihydroklorid, 98+%
Beschreibung
Hydrazindihydroklorid används som klorrenare i HCl-gasströmmar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kokpunkt | 200°C (decomposition) |
| Kemiskt namn eller material | Hydrazine dihydrochloride |
| Smältpunkt | 198°C |
| Namnnotering | Special handling precautions required |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Lump |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol |
| Formel vikt | 104.97 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Hydrazine dihydrochloride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.