Läs mer
Hydrazindihydroklorid, TRC
Produktkod. 30132544
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132544 5 g
30041140 1 g
30010065 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132544 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH5587105G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5341-61-7
Molekylformel H4N2 . 2(HCl)
Molekylvikt (g/mol) 104.96
Synonym Hydrazine, hydrochloride (1:2), Hydrazine, dihydrochloride (8CI,9CI), Hydrazine dihydrochloride
IUPAC-namn hydrazin; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrazine Dihydrochloride
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2
Formel vikt 103.9908
Procent renhet >95%