Läs mer
Hydrazine hydrate, extra pure, solution 60%, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10141810 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
HDPE plastic bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10141810 500 mL HDPE plastic bottle 500ml
1 options
Produktkod. 10141810 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0500/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 7803-57-8
Smältpunkt -65°C
Färg Colorless
pH 10.6 to 10.7
Kokpunkt 109.4°C
Förpackning HDPE plastic bottle
Molekylformel H6N2O
MDL-nummer MFCD00149931
Kvantitet 500 mL
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydraziniumhydroxide, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
InChI-nyckel IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.NN
IUPAC-namn hydrazine hydrate
Molekylvikt (g/mol) 50.06
PubChem CID 24654
Ångdensitet 1.1 15
ChEBI CHEBI:35511
Formel vikt 32.04g/mol
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrazine hydrate solution 62%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrazine hydrate, Hydrazine