Läs mer
Hydrazin Hydrate, 99+%, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10520151 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10520151 500 mL HDPE plastflaska 500ml
11482644 100 mL Plastbelagd glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10520151 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0560/PB08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Hydrazin Hydrate, 99+%, certifierad AR för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7803-57-8
Molekylformel H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 50.06
MDL-nummer MFCD00149931
InChI-nyckel IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
IUPAC-namn hydrazin; hydrat
LEDER O.NN
Specifikationer
Kokpunkt 118 °C
Smältpunkt -51.7°C/-61.1°F
Färg Färglös
pH 12
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 50.06g/mol
Förpackning HDPE plastflaska