Läs mer
Hydrazin Hydrate, 99+%, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073067 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 11482644
Brand: Fisher Chemical H/0560/PB05
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hydrazin Hydrate, 99+%, certifierad AR för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7803-57-8
Molekylformel H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 50.06
MDL-nummer MFCD00149931
InChI-nyckel IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
IUPAC-namn hydrazin; hydrat
LEDER O.NN
Specifikationer
Kokpunkt 118 °C
Smältpunkt -51.7°C/-61.1°F
Färg Färglös
pH 12
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Formel vikt 50.06g/mol
Förpackning Plastbelagd glasflaska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrazine hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.