Läs mer
Hydrazin Hydrate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10607032 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
2.5 L
Förpackning:
HDPE plastic bottle
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10607032 250 mL Plastbelagd glasflaska 250ml
10438600 2.5 L HDPE plastic bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10607032 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0550/PB07
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7803-57-8
Molekylformel H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 50.06
MDL-nummer MFCD00149931
InChI-nyckel IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
IUPAC-namn hydrazin; hydrat
LEDER O.NN
Specifikationer
Kokpunkt 118 °C
Smältpunkt -51.7°C/-61.1°F
Färg Färglös
pH 12
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Formel vikt 50.06g/mol
Förpackning Plastbelagd glasflaska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrazine hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrazine monohydrate, Hydrazine