Läs mer
Hydrazinhydrat-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrazine Hydrate-d6 |
| CAS | 102096-80-0 |
| Molekylformel | D4 N2 . D2 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Hydrazine-d4, mono(hydrate-d2) (9CI), Water-d2, compd. with hydrazine-d4 (1:1) (9CI), Hydrazine Hydrate-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2/i/hD6 |
| LEDER | [2H]O[2H].[2H]N([2H])N([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 56.097 |
| Formel vikt | 56.086 |