Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrazine hydrate solution |
| Kvantitet | 1 L |
| Linjär formel | NH2NH2 · H2O |
| UN-nummer | UN3293 |
| Beilstein | 878137 |
| IUPAC-namn | hydrazine |
| Formel vikt | 50.06g/mol |
| Förpackning | Poly bottle |
| Utseende | Colorless |
| Densitet | 1.01g/mL at 20°C |