Läs mer
Hydrazine Hydrate Solution, 20 to 24%, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7120464 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15675810 1 L Poly bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15675810 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 538471L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss. p.a., 24-26% in H2O (RT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10217-52-4
Molekylformel H4N2
Molekylvikt (g/mol) 32.05
MDL-nummer MFCD00149931
InChI-nyckel OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
LEDER NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrazine hydrate solution
Kvantitet 1 L
Linjär formel NH2NH2 · H2O
UN-nummer UN3293
Beilstein 878137
IUPAC-namn hydrazine
Formel vikt 50.06g/mol
Förpackning Poly bottle
Utseende Colorless
Densitet 1.01g/mL at 20°C