Läs mer
Hydrazinhydratlösning, 24 till 26 % (iodometrisk), Solstice
Produktkod. 15631500 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
6 x 1 L
Förpackning:
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15631500 6 x 1 L Poly flaska Paket med 6
15621500 1 L Polyflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15631500 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 156226X1L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-02-2027
24–26 % (jodometrisk)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10217-52-4 , 7732-18-5
Molekylformel H4N2
Molekylvikt (g/mol) 32.05
MDL-nummer MFCD00149931
InChI-nyckel OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
IUPAC-namn hydrazin; hydrat
LEDER NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrazine Hydrate Solution
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 6 x 1 L
Flampunkt 100 °C (212 °F)
Förpackning Poly flaska
Linjär formel NH2NH2 · H2O
UN-nummer UN3293
Beilstein 878137
Formel vikt 50,06 g/mol
Procent renhet 24 till 26 % (iodometriskt)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrazine hydrate solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrazine