Läs mer
Hydrazine hydrate solution, 78-82% (iodometric), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrazine hydrate solution |
| Namnnotering | 78-82% acidimetric |
| Analysprocentintervall | 78 to 82% |
| Anteckningar om analysprocent | acidimetric |
| Linjär formel | NH2NH2 · H2O |
| UN-nummer | UN2030 |
| Beilstein | 878137 |
| Formel vikt | 50.06 |
| Procent renhet | 78 to 82% (iodometric) |
| Kvalitet | Organics |
| Visa mer |