Läs mer
Hydrazinhydrat, TRC
Produktkod. 30007234
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007234 10 g
30005955 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30007234 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH69760010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7803-57-8
Molekylformel H2 O . H4 N2
Molekylvikt (g/mol) 50.06
Synonym Hydrazine, hydrate (1:1), Hydrazine, hydrate (6CI,7CI), Hydrazine, monohydrate (8CI,9CI), Hydrazine hydrate (1:1), Hydrazine hydrate, Hydrazine hydroxide, Hydrazinium hydroxide
IUPAC-namn hydrazin; hydratera
LEDER O.NN
Specifications
Kemiskt namn eller material Hydrazine Hydrate
Kvantitet 10 g
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
Formel vikt 50.048
Procent renhet >95%