Läs mer
Hydrazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrazine Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/ClH.H4N2/c;1-2/h1H;1-2H2 |
| Formel vikt | 68.0141 |