Läs mer
Hydrazine monohydrate, 98+%
Produktkod. 11488880
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488880 50 g 50g
11498880 250 g 250g
11447866 500 g 500g
11457866 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11488880 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14005.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7803-57-8 | H6N2O | 50.06 g/mol
Hydrazinmonohydrat används som reduktionsmedel. Det används också i vattenrening, särskilt avloppsvatten och industriella pannor, metallbehandling och gruvutvinningsprocesser och syntes av aktiva ingredienser i läkemedelsindustrin som 3-amino-1,2,4-triazol cefazolin, rizatriptan, anastrozol, flukonazol, metazaklormetamitronpyrazol, propikobutrazol, diklobutrazol, diklobutrazol, diklobutrazol, triadimefon. Det är involverat i framställningen av heterocykler som pyrazoler och pyridaziner. Det är aktivt involverat i Wolff-Kishner-reduktionen, som omvandlar karbonylgruppen i en keton till en metylenbrygga genom en hydrazonmellanprodukt. Vidare används det för att klyva N-alkylerade ftalimidderivat. I Einhorn-Brunner-reaktionen reagerar den med imider för att få triazoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Hydrazinmonohydrat används som reduktionsmedel. Det används också i vattenrening, särskilt avloppsvatten och industriella pannor, metallbehandling och gruvutvinningsprocesser och syntes av aktiva ingredienser i läkemedelsindustrin som 3-amino-1,2,4-triazol cefazolin, rizatriptan, anastrozol, flukonazol, metazaklormetamitronpyrazol, propikobutrazol, diklobutrazol, diklobutrazol, diklobutrazol, triadimefon. Det är involverat i framställningen av heterocykler som pyrazoler och pyridaziner. Det är aktivt involverat i Wolff-Kishner-reduktionen, som omvandlar karbonylgruppen i en keton till en metylenbrygga genom en hydrazonmellanprodukt. Vidare används det för att klyva N-alkylerade ftalimidderivat. I Einhorn-Brunner-reaktionen reagerar den med imider för att få triazoler.
Löslighet
Blandbar med vatten och alkohol. Oblandbar med kloroform, kolväten och eter.
Anmärkningar Särskilda
försiktighetsåtgärder vid hantering krävs. Se MSDS före köp. Säkerhetsdatablad finns tillgängligt online på www.alfa.com Inkompatibelt med oxidationsmedel, syre, koppar, organiska material och zink.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7803-57-8
Molekylformel H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 50.06
MDL-nummer MFCD00149931
InChI-nyckel IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
LEDER O.NN
Specifikationer
Kokpunkt 120°C to 121°C
Kemiskt namn eller material Hydrazine monohydrate
Smältpunkt -52°C
Kvantitet 50 g
Linjär formel H2NNH2·H2O
UN-nummer UN2030
Flampunkt 75°C (167°F)
Merck Index 14,4771
Löslighetsinformation Miscible with water and alcohol. Immiscible with chloroform,hydrocarbons and ether.
IUPAC-namn hydrazinhydrat
Formel vikt 50.06 (32.05 Anhydrous)
Procent renhet ≥98%
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.431
Densitet 1.027
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.