Läs mer
Hydrazine monohydrate, 98+%
Beskrivning
Hydrazinmonohydrat används som reduktionsmedel. Det används också i vattenrening, särskilt avloppsvatten och industriella pannor, metallbehandling och gruvutvinningsprocesser och syntes av aktiva ingredienser i läkemedelsindustrin som 3-amino-1,2,4-triazol cefazolin, rizatriptan, anastrozol, flukonazol, metazaklormetamitronpyrazol, propikobutrazol, diklobutrazol, diklobutrazol, diklobutrazol, triadimefon. Det är involverat i framställningen av heterocykler som pyrazoler och pyridaziner. Det är aktivt involverat i Wolff-Kishner-reduktionen, som omvandlar karbonylgruppen i en keton till en metylenbrygga genom en hydrazonmellanprodukt. Vidare används det för att klyva N-alkylerade ftalimidderivat. I Einhorn-Brunner-reaktionen reagerar den med imider för att få triazoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Hydrazinmonohydrat används som reduktionsmedel. Det används också i vattenrening, särskilt avloppsvatten och industriella pannor, metallbehandling och gruvutvinningsprocesser och syntes av aktiva ingredienser i läkemedelsindustrin som 3-amino-1,2,4-triazol cefazolin, rizatriptan, anastrozol, flukonazol, metazaklormetamitronpyrazol, propikobutrazol, diklobutrazol, diklobutrazol, diklobutrazol, triadimefon. Det är involverat i framställningen av heterocykler som pyrazoler och pyridaziner. Det är aktivt involverat i Wolff-Kishner-reduktionen, som omvandlar karbonylgruppen i en keton till en metylenbrygga genom en hydrazonmellanprodukt. Vidare används det för att klyva N-alkylerade ftalimidderivat. I Einhorn-Brunner-reaktionen reagerar den med imider för att få triazoler.
Löslighet
Blandbar med vatten och alkohol. Oblandbar med kloroform, kolväten och eter.
Anmärkningar Särskilda
försiktighetsåtgärder vid hantering krävs. Se MSDS före köp. Säkerhetsdatablad finns tillgängligt online på www.alfa.com Inkompatibelt med oxidationsmedel, syre, koppar, organiska material och zink.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 120°C to 121°C |
| Kemiskt namn eller material | Hydrazine monohydrate |
| Smältpunkt | -52°C |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | H2NNH2·H2O |
| UN-nummer | UN2030 |
| Flampunkt | 75°C (167°F) |
| Merck Index | 14,4771 |
| Löslighetsinformation | Miscible with water and alcohol. Immiscible with chloroform,hydrocarbons and ether. |
| IUPAC-namn | hydrazin; hydrat |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Hydrazine monohydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: hydrazine monohydrate, hydrazine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.