Läs mer
Hydrazinmonohydrat, 99+%
Produktkod. 11397198
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
4 x 500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2000g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397198 500 g 500g
11367198 100 g 100g
11377198 2 kg 2kg
11387198 4 x 500 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11397198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 016651.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7803-57-8 | H6N2O | 50,06 g/mol
Hydrazin Hydrate används som en reaktant vid cykliseringar av pyridinoner. Det används också i studien av nanokristallhalvledare, och deltar i funktionalisering och passivering av yttillstånd. Det används i stor utsträckning som ett reduktionsmedel eller en mellanprodukt för syntes i olika industrisektorer som vattenrening (avloppsvatten, industriella pannor), kemisk behandlingsprocess (metaller, gruvutvinning) eller syntes av aktiva ingredienser (läkemedel och jordbrukskemikalier).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7803-57-8
Molekylformel H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 50.06
MDL-nummer MFCD00149931
InChI-nyckel IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
LEDER O.NN
Specifikationer
Kokpunkt 120 °C till 121 °C
Kemiskt namn eller material Hydrazine monohydrate
Smältpunkt -52 °C
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 g
Flampunkt 75° (167 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.4310
Analysprocentintervall >99%
Densitet 1.027g/mL
Linjär formel H2NNH2·H2O
UN-nummer UN2030
Merck Index 14,4771
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, DMSO, metanol. Lätt löslig i vatten.
IUPAC-namn hydrazin; hydrat
Formel vikt 50,06 (32,05 vattenfri)
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrazine monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrazine monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.