Läs mer
Hydrazine Standard: N2H4 @ 1000 mg/L in 1% Acetic Acid, VHG™
Beskrivning
Hydrazine Standard: N2H4 @ 1000 mg/L in 1% Acetic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrazine |
| CAS | 302-01-2 |
| Metoder | Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnamn | Hydrazine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | N2H4 |
| Synonym | N2H4 |
| LEDER | NN |
| IUPAC-namn | Hydrazine |
| Lösningsmedel eller matris | Dilute Acetic Acid |
| Visa mer |