Läs mer
Hydrazinsulfat-15N2, TRC
Produktkod. 30133477
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133477 50 mg
30133318 500 mg
30009373 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133477 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH71800250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88491-70-7
Molekylformel H2 O4 S . H4 15N2
Molekylvikt (g/mol) 132.11
Synonym Hydrazine-1,2-15N2, sulfate (1:1), Hydrazine-15N2, sulfate (1:1) (9CI)
LEDER [15NH2][15NH2].OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrazine-15N2 sulfate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)/i1+1,2+1;
Formel vikt 131.9989
Procent renhet >95%