Läs mer
Hydrazinsulfat, 99+%
Produktkod. 11478880
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478880 1 kg 1kg
11439712 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11478880 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10792.A1
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10034-93-2 | H6N2O4S | 130,118 g/mol
Hydrazinsulfat används i analytisk kemi för gravimetrisk uppskattning av nickel, kobolt och kadmium. Det används också vid raffinering av sällsynta metaller samt vid separation av polonium från tellur. Den finner tillämpning vid syntes av kemiska mellanprodukter och organiska föreningar. Vidare fungerar det som en antioxidant vid lödning av flussmedel för lättmetaller och som en föregångare till hydrazin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Hydrazinsulfat används i analytisk kemi för gravimetrisk uppskattning av nickel, kobolt och kadmium. Det används också vid raffinering av sällsynta metaller samt vid separation av polonium från tellur. Den finner tillämpning vid syntes av kemiska mellanprodukter och organiska föreningar. Vidare fungerar det som en antioxidant vid lödning av flussmedel för lättmetaller och som en föregångare till hydrazin.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i alkohol.
Anmärkningar Särskilda
försiktighetsåtgärder vid hantering krävs. Se MSDS före köp. Säkerhetsdatablad finns tillgängligt online på www.alfa.com Inkompatibelt med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-93-2
Molekylformel H6N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 130.118
MDL-nummer MFCD00044873
InChI-nyckel ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
PubChem CID 24842
IUPAC-namn hydrazin;svavelsyra
LEDER NN.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrazine sulfate
Smältpunkt 254 °C
Densitet 1.37
pH 1.3
Odör Luktfritt
Kvantitet 1 kg
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,4772
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i alkohol.
Formel vikt 130.12
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrazine sulphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrazine sulphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.