Läs mer
Hydrazinsulfat, 99+%
Produktkod. 10492201 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10492201 100 g Plastflaska 100g
10022730 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10492201 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 201861000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 10034-93-2 | H4N2·H2SO4 | 130,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10034-93-2
Molekylformel H4N2·H2SO4
Molekylvikt (g/mol) 130.12
MDL-nummer MFCD00044873
InChI-nyckel ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
PubChem CID 24842
IUPAC-namn hydrazin;svavelsyra
LEDER NN.OS(=O)(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Hydrazine sulfate
Namnnotering P.A.
Smältpunkt 254,0 °C
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2NNH2·H2SO4
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 4810
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 30 g/L (20 °C). Andra lösligheter: olösliga i alkohol
Formel vikt 130.12
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.