Läs mer
Hydrazine Sulfate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15557984 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
125 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
125g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15557984 125 g Poly Bottle 125g
1 options
Produktkod. 15557984 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 217704
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrazine Sulfate
CAS 10034-93-2
Förpackning Poly Bottle
Molekylformel H6N2O4S
Kvantitet 125 g
Densitet 1L = 1.37kg
Synonym hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
InChI-nyckel ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
LEDER NN.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn hydrazine;sulfuric acid
Molekylvikt (g/mol) 130.118
PubChem CID 24842
Formel vikt 130.12
Kvalitet BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Fysisk form Crystals