Läs mer
Hydrazinsulfatsalt, TRC
Produktkod. 30133243
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133243 25 g
18033820 5 g
18080410 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133243 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH71800025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-93-2
Molekylformel H2 O4 S . H4 N2
Molekylvikt (g/mol) 130.12
Synonym Hydrazine, sulfate (1:1), Hydrazine dihydrogen sulfate (salt), Hydrazine hydrogen sulfate, Hydrazine hydrosulfate, Hydrazine monosulfate, Hydrazine sulfate, Hydrazinium sulfate, Hydrazinium(2+) sulfate, Hydrazonium sulfate, NSC 150014, NSC 215190, Segidrin, Sehydrin
IUPAC-namn hydrazin; Svavelsyra
LEDER NN.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrazine Sulfate
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
Formel vikt 130.0048