Läs mer
Hydrazinecarbothioic Acid O-methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrazinecarbothioic Acid O-methyl Ester |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2OS/c1-5-2(6)4-3/h3H2,1H3,(H,4,6) |
| Formel vikt | 106.0201 |