Läs mer
Hydrazinkarboxaldehyd, TRC
Produktkod. 30400474
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30400474 5 g
1 options
Produktkod. 30400474 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF6929055G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrazinecarboxaldehyde
CAS 624-84-0
Molekylformel CH4N2O
Kvantitet 5 g
Synonym Formylhydrazine, Carbazaldehyde, Formal Hydrazine, Formhydrazide, Formic Hydrazide, Formohydrazide, Formylhydrazide, Formylhydrazine, Monoformylhydrazine, N-Formylhydrazine, NSC 72391
InChI formel InChI=1S/CH4N2O/c2-3-1-4/h1H,2H2,(H,3,4)
LEDER NNC=O
IUPAC-namn Formohydrazid
Molekylvikt (g/mol) 60.06
Formel vikt 60.0324