Läs mer
Hydrazinecarboximidothioic Acid Methyl Ester Hydroiodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrazinecarboximidothioic Acid Methyl Ester Hydroiodide |
| CAS | 35600-34-1 |
| Molekylformel | C2H7N3S . (HI) |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Methylisothiosemicarbazide Hydriodide, S-Methylisothiosemicarbazide Hydriodide, S-Methylthiosemicarbazide Hydrogen Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7N3S.HI/c1-6-2(3)5-4;/h4H2,1H3,(H2,3,5);1H |
| LEDER | I.CSC(=N)NN |
| IUPAC-namn | methyl N-aminocarbamimidothioate;hydroiodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.08 |
| Formel vikt | 232.9484 |