Läs mer
Hydrazinium Chloride, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10530151 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10530151 250 g Plastic powder jar 250g
1 options
Produktkod. 10530151 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0600/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 200°C
Smältpunkt 198°C
CAS 5341-61-7
Färg White
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 250 g
Molekylformel ClH5N2
MDL-nummer MFCD00064543
Synonym hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl
InChI-nyckel BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H+].[Cl-].NN
IUPAC-namn hydrazine;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 68.50
PubChem CID 17548
Formel vikt 104.97g/mol
Förpackning Plastic powder jar