missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hydrazinium Hydroxide, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15896380
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mL
1 L
55 kg
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
55kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15896380 1 L 1 L
15869150 250 mL 250ml
15879150 55 kg 55kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15896380 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8046081000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

About 100% N2H5OH for synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7803-57-8

Specifikationer

Kokpunkt 120.5°C/1013 hPa
Kemiskt namn eller material Hydrazinium Hydroxide
Smältpunkt -51.7°C
Kvantitet 1 L
Densitet 1.03 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00149931
Synonym Hydrazinium hydroxide, Hydrazine hydrate, Hydrazinium hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 32.05 (anhydrous basis)
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.