Läs mer
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Produktkod. 10441723 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10441723 250 mg Glasflaska 250mg
10695843 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10441723 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 377932500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18284-36-1 | C72H61P4Rh | 1153.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18284-36-1
Molekylformel C72H61P4Rh
Molekylvikt (g/mol) 1153.08
MDL-nummer MFCD00015867
InChI-nyckel QTTJMGBPWXLZKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym hrh pph3 4, hydridotetrakis triphenylphosphine rhodium i, tetrakis triphenylphosphine rhodium hydride, tetrakis triphenylphosphine rhodium, tetrakis triphenylphosphine rhodium i hydride, molecular weight:456.19, molecular formula:c16h26o2rh2, cas number:73468-85-6, rhodium, tetrakis triphenylphosphine, hydridotetrakis triphenylphosphine rhodium
PubChem CID 11981874
IUPAC-namn tetrakis(trifenylfosfan) rodium
LEDER [RhH].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Smältpunkt 140°C to 146°C
Färg Ockra
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 1151.25
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.