Läs mer
Hydrindantindihydrat, 96 %
Produktkod. 10521411 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10521411 10 g Glasflaska 10g
10216210 50 g Glasflaska 50g
10301344 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10521411 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 159280100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 5950-69-6 | C18H14O8 | 358,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5950-69-6
Molekylformel C18H14O8
Molekylvikt (g/mol) 358.29
MDL-nummer MFCD00149242
InChI-nyckel QHVADKNWNMILPQ-HOTGVXAUSA-N
Synonym 2s-2,3,3-trihydroxy-2-2s-1,1,2-trihydroxy-3-oxoinden-2-yl inden-1-one
PubChem CID 6560392
IUPAC-namn (2S)-2,3,3-trihydroxi-2-[(2S)-1,1,2-trihydroxi-3-oxoinden-2-yl]inden-1-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2(O)O)(C3(C(=O)C4=CC=CC=C4C3(O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrindantin dihydrate
Smältpunkt >240 °C
Färg Beige till Beige-Rosa
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Merck Index 14, 4775
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 358.29
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrindantin dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.