Läs mer
Hydriodic Acid, 55 to 58%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15675370 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15675370 50 mL Glass Bottle 50ml
15665370 250 mL Glass Bottle 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15675370 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer 39809850ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 10034-85-2
Molekylformel HI
Molekylvikt (g/mol) 127.91
MDL-nummer MFCD00011347
InChI-nyckel XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
IUPAC-namn hydrogen iodide
LEDER I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydriodic acid
Kokpunkt 127°C
Densitet 1.7g/mL at 25°C
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN1787
Formel vikt 127.91g/mol
Procent renhet 55.0 to 58.0%